Stampa…
4-Amyloxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Pentyloxyphenol, Hydroquinone Monopentyl Ether, 4-(Pentyloxy)phenol, Hydroquinone Monoamyl Ether
OR936941-10G OR936941-1G OR936941-5G
APOSOR936941-10GEA 502 EUR
APOSOR936941-10G APOSOR936941-1G APOSOR936941-5G
4-Amyloxyphenol 95%
4-Amyloxyphenol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Peso molecolare: 180,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044283
CAS Number: 18979-53-8