Stampa…
3-Methyl-1,5-pentanediol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methylpentane-1,5-diol
OR936911-25G OR936911-500G
APOSOR936911-25GEA 125 EUR
APOSOR936911-25G APOSOR936911-500G
3-Methyl-1,5-pentanediol 95%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039547
CAS Number: 4457-71-0