Stampa…
4-Amino-2-methylquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936906-25G OR936906-5G
APOSOR936906-25GEA 293 EUR
APOSOR936906-25G APOSOR936906-5G
4-Amino-2-methylquinoline 95%
4-Amino-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006759
CAS Number: 6628-04-2