Stampa…
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936898-1G OR936898-5G
APOSOR936898-1GEA 129 EUR
APOSOR936898-1G APOSOR936898-5G
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 95%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Formula: C₈H₁₆O₂Si
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008498
CAS Number: 54125-02-9