Stampa…
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936889-1G OR936889-5G
APOSOR936889-1GEA 198 EUR
APOSOR936889-1G APOSOR936889-5G
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline 95%
N-Cyanomethyl-N-methyl-4-nitroaniline
Formula: C₉H₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191337
CAS Number: 107023-66-5