2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936885-100G
OR936885-10G
OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA
734
EUR
APOSOR936885-100G
APOSOR936885-10G
APOSOR936885-25G
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate 95%
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate
Formula:
C₉H₁₀O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059079 CAS Number: 2496-90-4 |