Stampa…
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936878-10G OR936878-25G OR936878-5G
APOSOR936878-10GEA 74.1 EUR
APOSOR936878-10G APOSOR936878-25G APOSOR936878-5G
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol 95%
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236023
CAS Number: 5406-86-0