Stampa…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
OR936873-25G OR936873-5G
APOSOR936873-25GEA 270 EUR
APOSOR936873-25G APOSOR936873-5G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Formula: C₇H₁₄OSi
Peso molecolare: 142,27 g/mol
Punto di ebollizione: 97…98 °C
Densità: 0,854 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190217
CAS Number: 2117-12-6
UN: 1993
ADR: 3,III