Stampa…
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936870-1G OR936870-250MG
APOSOR936870-1GEA 764 EUR
APOSOR936870-1G APOSOR936870-250MG
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide 95%
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 99071-55-3