Stampa…
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936859-1G OR936859-5G
APOSOR936859-1GEA 227 EUR
APOSOR936859-1G APOSOR936859-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Formula: C₈H₁₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101611
CAS Number: 690-37-9