Stampa…
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-2-one, 1,4-Dioxaspiro[4.5]-2-decanone
OR936836-10G OR936836-1G OR936836-5G
APOSOR936836-10GEA 575 EUR
APOSOR936836-10G APOSOR936836-1G APOSOR936836-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one 95%
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolan-4-one
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010852
CAS Number: 4423-79-4