Stampa…
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936830-1G OR936830-25G OR936830-5G
APOSOR936830-1GEA 0 EUR
APOSOR936830-1G APOSOR936830-25G APOSOR936830-5G
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde 95%
1-Boc-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086220
CAS Number: 161282-57-1