Stampa…
Benzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR936811-100G OR936811-250G
APOSOR936811-100GEA 14.7 EUR
APOSOR936811-100G APOSOR936811-250G
Benzenesulphonamide 98%
Benzenesulphonamide
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007930
CAS Number: 98-10-2