Stampa…
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Dimethyl cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR936808-1G OR936808-5G
APOSOR936808-1GEA 132 EUR
APOSOR936808-1G APOSOR936808-5G
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 96%
Dimethyl-cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209581
CAS Number: 4841-84-3