Stampa…
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Chloro-3-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR9368-1G OR9368-5G OR9368-10G
APOSOR9368-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9368-1G APOSOR9368-5G APOSOR9368-10G
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-(3-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BClO₄
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06801690
CAS Number: 874219-45-1