Stampa…
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936792-1G OR936792-5G
APOSOR936792-1GEA 87 EUR
APOSOR936792-1G APOSOR936792-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formula: C₁₀H₉NS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00489998
CAS Number: 1826-16-0