Stampa…
3-Ethyl-3-methylglutaric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936775-10G OR936775-1G OR936775-5G
APOSOR936775-10GEA 706 EUR
APOSOR936775-10G APOSOR936775-1G APOSOR936775-5G
3-Ethyl-3-methylglutaric acid 95%
3-Ethyl-3-methylglutaric acid
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020494
CAS Number: 5345-01-7