Stampa…
Tiglic anhydride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-2-Methyl-2-butenoic Anhydride, 2-Methylcrotonic Anhydride
OR936769-1G OR936769-5G
APOSOR936769-1GEA 198 EUR
APOSOR936769-1G APOSOR936769-5G
Tiglic anhydride 95%
Tiglic anhydride
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143614
CAS Number: 14316-68-8