Stampa…
4-Butoxybenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936762-25G OR936762-5G
APOSOR936762-25GEA 148 EUR
APOSOR936762-25G APOSOR936762-5G
4-Butoxybenzyl alcohol 95%
4-Butoxybenzyl alcohol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004657
CAS Number: 6214-45-5