Stampa…
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid
OR936754-100G OR936754-25G
APOSOR936754-100GEA 292 EUR
APOSOR936754-100G APOSOR936754-25G
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid 95%
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002655
CAS Number: 16957-70-3