Stampa…
1-Cyclohexylethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936737-25G OR936737-5G
APOSOR936737-25GEA 249 EUR
APOSOR936737-25G APOSOR936737-5G
1-Cyclohexylethanol 95%
1-Cyclohexylethanol
Formula: C₈H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001475
CAS Number: 1193-81-3