Stampa…
(S)-(-)-β-Citronellol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
OR936732-25G OR936732-5G OR936732-100G
APOSOR936732-25GEA 78.3 EUR
APOSOR936732-25G APOSOR936732-5G APOSOR936732-100G
(S)-(-)-β-Citronellol 95%
(S)-(-)-β-Citronellol
Formula: C₁₀H₂₀O
Peso molecolare: 156.27 g/mol
Punto di ebollizione: 225…226 °C
Densità: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063214
CAS Number: 7540-51-4