Stampa…
2-Methylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
OR936728-100G OR936728-25G
APOSOR936728-100GEA 186 EUR
APOSOR936728-100G APOSOR936728-25G
2-Methylbenzylamine 98%
2-Methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008112
CAS Number: 89-93-0