Stampa…
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 85%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((o-Tolyloxy)methyl)oxirane
OR936726-100G OR936726-25G
APOSOR936726-100GEA 227 EUR
APOSOR936726-100G APOSOR936726-25G
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 85%
2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037847
CAS Number: 2210-79-9