Stampa…
2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936687-1G OR936687-5G
APOSOR936687-1GEA 270 EUR
APOSOR936687-1G APOSOR936687-5G
2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol 95%
2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol
Formula: C₁₃H₂₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797185
CAS Number: 50428-39-2