Stampa…
3-Benzyloxazolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936664-1G OR936664-5G
APOSOR936664-1GEA 270 EUR
APOSOR936664-1G APOSOR936664-5G
3-Benzyloxazolidine 95%
3-Benzyloxazolidine
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059028
CAS Number: 13657-16-4