Stampa…
2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936656-10G OR936656-1G OR936656-5G
APOSOR936656-10GEA 793 EUR
APOSOR936656-10G APOSOR936656-1G APOSOR936656-5G
2-Chloro-N,N-diethylaniline 95%
2-Chloro-N,N-diethylaniline
Formula: C₁₀H₁₄ClN
Peso molecolare: 183,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059477
CAS Number: 19372-80-6