Stampa…
4-Ethylphenyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936654-25G OR936654-5G
APOSOR936654-25GEA 200 EUR
APOSOR936654-25G APOSOR936654-5G
4-Ethylphenyl acetate 95%
4-Ethylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026970
CAS Number: 3245-23-6