Stampa…
4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936652-10G OR936652-1G OR936652-5G
APOSOR936652-10GEA 815 EUR
APOSOR936652-10G APOSOR936652-1G APOSOR936652-5G
4-Benzoyloxy-2-azetidinone 95%
4-Benzoyloxy-2-azetidinone
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012317
CAS Number: 28562-58-5