(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936647-1G
OR936647-5G
APOSOR936647-1GEA
306
EUR
APOSOR936647-1G
APOSOR936647-5G
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid 98%
(S)-(+)-2-Methylglutaric acid
Formula:
C₆H₁₀O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
1115-82-8 |