2-Nitroso-1-naftolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Hydroxy-2-nitrosonaphthalene
OR936641-25G
OR936641-5G
APOSOR936641-25GEA
350
EUR
APOSOR936641-25G
APOSOR936641-5G
2-Nitroso-1-naftolo 98%
2-Nitroso-1-naftolo
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Peso molecolare: 173,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003932 CAS Number: 132-53-6 |