Stampa…
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936589-1G OR936589-250MG
APOSOR936589-1GEA 169 EUR
APOSOR936589-1G APOSOR936589-250MG
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol 97%
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016571
CAS Number: 2305-13-7