4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-Carboxy-1-cyclohexanemethanol
Formula:
C₈H₁₄O₃ Peso molecolare: 158.20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01734677 CAS Number: 13380-84-2 |