Stampa…
4-Butylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936585-25G OR936585-5G
APOSOR936585-25GEA 916 EUR
APOSOR936585-25G APOSOR936585-5G
4-Butylbenzaldehyde 95%
4-Butylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040751
CAS Number: 1200-14-2