Stampa…
2'-Acetoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936566-100G OR936566-25G
APOSOR936566-100GEA 256 EUR
APOSOR936566-100G APOSOR936566-25G
2'-Acetoxyacetophenone 97%
2'-Acetoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017223
CAS Number: 7250-94-4