4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₁₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005927 CAS Number: 19438-60-9 |