Stampa…
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: trans-4-(tert-Butyl)cyclohexanol
OR936549-1G OR936549-250MG OR936549-5G
APOSOR936549-1GEA 219 EUR
APOSOR936549-1G APOSOR936549-250MG APOSOR936549-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanol
Formula: C₁₀H₂₀O
Peso molecolare: 156,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064952
CAS Number: 21862-63-5