Stampa…
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Piperazinepropanol, 3-Piperazin-1-ylpropanol, 3-(Piperazin-1-yl)propan-1-ol
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 EUR
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Formula: C₇H₁₆N₂O
Peso molecolare: 144,22 g/mol
Punto di ebollizione: 128…132 °C/5,25mmHg
Punto di fusione: 49…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023132
CAS Number: 5317-32-8