Stampa…
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isopropyl-3-hydroxypyrrolidine
OR936536-10G OR936536-1G OR936536-5G
APOSOR936536-10GEA 902 EUR
APOSOR936536-10G APOSOR936536-1G APOSOR936536-5G
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Isopropyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191525
CAS Number: 42729-56-6