Stampa…
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-2-Hydroxy-3-butenoic Acid Methyl Ester
OR936535-5G OR936535-1G OR936535-250MG
APOSOR936535-5GEA 1250 EUR
APOSOR936535-5G APOSOR936535-1G APOSOR936535-250MG
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Methyl DL-2-hydroxy-3-butenoate
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144164
CAS Number: 5837-73-0