Stampa…
3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936526-1G OR936526-250MG
APOSOR936526-1GEA 95.7 EUR
APOSOR936526-1G APOSOR936526-250MG
3-Phenyl-2,4-pentanedione 95%
3-Phenyl-2,4-pentanedione
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048223
CAS Number: 5910-25-8