α,α-Diethoxytoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936523-25G
OR936523-5G
APOSOR936523-25GEA
296
EUR
APOSOR936523-25G
APOSOR936523-5G
α,α-Diethoxytoluene 95%
α,α-Diethoxytoluene
Formula:
C₁₁H₁₆O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038525 CAS Number: 774-48-1 |