Stampa…
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethylnaphthalen-2-amine, 2-Dimethylaminonaphthalene
OR936521-1G OR936521-5G
APOSOR936521-1GEA 105 EUR
APOSOR936521-1G APOSOR936521-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine 95%
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059550
CAS Number: 2436-85-3