Stampa…
3,5-Dimethoxytoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936509-1G OR936509-25G OR936509-5G
APOSOR936509-1GEA 49.5 EUR
APOSOR936509-1G APOSOR936509-25G APOSOR936509-5G
3,5-Dimethoxytoluene 97%
3,5-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015435
CAS Number: 4179-19-5