Ethyl 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester
Formula:
C₇H₉N₃O₃S Peso molecolare: 215.23 g/mol Punto di fusione: 195…197 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010415 CAS Number: 60845-81-0 |