Stampa…
2-Methylbenzothiazol-6-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936497-1G OR936497-5G
APOSOR936497-1GEA 51.5 EUR
APOSOR936497-1G APOSOR936497-5G
2-Methylbenzothiazol-6-ol 97%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Formula: C₈H₇NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00227234
CAS Number: 68867-18-5