Stampa…
3-Hydroxybenzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936494-25G OR936494-5G
APOSOR936494-25GEA 243 EUR
APOSOR936494-25G APOSOR936494-5G
3-Hydroxybenzophenone 97%
3-Hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002297
CAS Number: 13020-57-0