Stampa…
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936490-1G OR936490-25G OR936490-5G
APOSOR936490-1GEA 132 EUR
APOSOR936490-1G APOSOR936490-25G APOSOR936490-5G
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036566
CAS Number: 57568-60-2