(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR936459-1G
OR936459-250MG
APOSOR936459-1GEA
357
EUR
APOSOR936459-1G
APOSOR936459-250MG
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid
Formula:
C₄H₇ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00067098 CAS Number: 54053-45-1 |