Stampa…
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Benzenediethanol, 1,4-Phenylenediethanol
OR936439-1G OR936439-5G
APOSOR936439-1GEA 256 EUR
APOSOR936439-1G APOSOR936439-5G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00666548
CAS Number: 5140-03-4